Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 278,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 411,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 804,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 925,00 zł | |
| 25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3290,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3290,00 zł | ||
| 200 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 19 720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
278,00 zł
Nazwa produktu
kwas ortofosforowy 85%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 25 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
85% phosphoric acid
impurities
≤0.5 ppm As (Arsenic), ≤0.5 ppm Cd (Cadmium), ≤0.5 ppm Co (Cobalt), ≤0.5 ppm Cu (Copper), ≤0.5 ppm Mn (Manganese), ≤0.5 ppm Pb (Lead), ≤1 ppm Fluoride (F), ≤1.0 ppm Ni (Nickel), ≤10 ppm Fe (Iron), ≤10 ppm Heavy metals (as Pb), ≤10 ppm Insoluble matter, ≤10 ppm Substances reducing potassium permanganate (as O), ≤10 ppm Volatile acids (as Acetic acid), ≤2 ppm Chloride (Cl), ≤2 ppm Zn (Zinc), ≤20 ppm Ca (Calcium), ≤20 ppm Phosphite and Hypophosphite (as H3PO3), ≤20 ppm Sulfate (SO4), ≤200 ppm Na (Sodium), ≤3 ppm Nitrate (NO3), ≤5 ppm K (Potassium), ≤5 ppm Mg (Magnesium), ≤5 ppm Sb (Antimony)
color
APHA: ≤10
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
30.5 cSt(20 °C)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
OP(O)(O)=O
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Reactant in the synthesis of polyurethane ionomer films through etherification with polyoxypropylene glycol in the presence of tertiary amines.
- Catalyst in pinacolic rearrangement reactions when it is supported on silica.
- Phosphorus source in the synthesis of diaryl phosphates.
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade ACS reagent | grade - | grade - | grade ACS reagent |
| concentration 85% phosphoric acid | concentration 85% | concentration - | concentration ≥85 wt. % in H2O |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 500 | Quality Level 200 |
| product line EMSURE® | product line LiChropur™ | product line EMPROVE® EXPERT | product line - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| pH <0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH <0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH - | pH <1 (100%) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under kwas ortofosforowy 85%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
hcodes
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Protokoły
Lopinavir assay setup saves time and improves efficiency with shorter columns, meeting European pharmacopoeia guidelines.
Produkty
Experience effective immobilization of protein A on wide-pore epoxy-modified silica monoliths for mAb separation, showcasing the efficiency of Chromolith® WP 300 columns in achieving faster and highly reproducible biomolecule separations.
Extraction and analysis of chlorogenic acid and baicalin active ingredients in traditional Chinese medicine (TCM) according to Chinese pharmacopeia monograph by HPLC with Purospher® RP-18e column
Extraction and analyses of chlorogenic acid and baicalin active ingredients in traditional Chinese medicine (TCM) according to Chinese pharmacopeia monograph by HPLC with Discovery® C18 column to check: chromatographic data, linearity, specificity and repeatability, LOQ and LOD
Powiązane treści
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1005730510 | 04054839164132 |
| 1005732510 | 04027269218171 |
| 1005732500 | 04022536008165 |
| 1005731000 | 04022536008141 |
| 1005739025 | 04022536008189 |
| 1005739200 | 04027269685652 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
acido fosforico 85% (solo per TOC-L CS H) quale scelgo?
1 answer-
This product is supplied in several different pack sizes that are packaged in either glass or plastic.
For more assistance on which may be the best for your application, we kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.