Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1090,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026Szczegóły
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow-orange
solubility
methanol: 10 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1(C(=O)C(=C(C1=O)c2c3c([n](c2)C)cccc3)NCCCCC)C
InChI
1S/C19H23N3O2/c1-4-5-8-11-20-17-16(18(23)22(3)19(17)24)14-12-21(2)15-10-7-6-9-13(14)15/h6-7,9-10,12,20H,4-5,8,11H2,1-3H3
InChI key
SGLOMINNEBLJFF-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Blocks oxidative stress-induced necrotic cell death
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility methanol: 10 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: 10 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 480060-5MG | 04055977201864 |