Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 μg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 234,00 zł | |
| 1 mg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 772,00 zł | |
| 100 mg | Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 81 140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
234,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
Bisindolilomaleimid I, A highly selective, cell-permeable, and reversible protein kinase C (PKC) inhibitor (IC50 = 10 nM) that is structurally similar to staurosporine.
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
deep orange
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1C(=O)C(=C(C1=O)c4c5c([nH]c4)cccc5)c2c3c([n](c2)CCCN(C)C)cccc3
InChI
1S/C25H24N4O2/c1-28(2)12-7-13-29-15-19(17-9-4-6-11-21(17)29)23-22(24(30)27-25(23)31)18-14-26-20-10-5-3-8-16(18)20/h3-6,8-11,14-15,26H,7,12-13H2,1-2H3,(H,27,30,31)
InChI key
QMGUOJYZJKLOLH-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
PKC
Preparation Note
Other Notes
Ku, W.-C., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun. 241, 730.
Gekeler, V., et al. 1996. Br. J. Cancer 74, 897.
Kiss, Z., et al. 1995. Biochim. Biophys. Acta 1265, 93.
Toullec, D., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 15771.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form solid | form solid | form liquid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility water: 10 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: 5 mg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bisindolilomaleimid I
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Produkty
Learn tips and tricks for how to properly use inhibitors including how to select the right inhibitor and how to plan experiments with inhibitors.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 203290-1MG | 04055977221121 |
| 203290-250UG | 07790788048327 |
| 203290-100MG | 04055977221138 |