Przejdź do
475990
Inhibitor mTOR IV, Ku-63794
The mTOR Inhibitor IV, Ku-63794, also referenced under CAS 938440-64-3, controls the biological activity of mTOR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
rel-5-[2-[(2R,6S)-2,6-Dimethyl-4-morpholinyl]-4-(4-morpholinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-2-methoxybenzenemethanol, Ku-0063794, mTOR Inhibitor IV, Ku-63794
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
849,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H31N5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
465.54
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
849,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
pale yellow
solubility
DMSO: 15 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N5(C[C@H](O[C@H](C5)C)C)c1nc2nc(ccc2c(n1)N4CCOCC4)c3cc(c(cc3)OC)CO
InChI
1S/C25H31N5O4/c1-16-13-30(14-17(2)34-16)25-27-23-20(24(28-25)29-8-10-33-11-9-29)5-6-21(26-23)18-4-7-22(32-3)19(12-18)15-31/h4-7,12,16-17,31H,8-11,13-15H2,1-3H3/t16-,17+
InChI key
RFSMUFRPPYDYRD-CALCHBBNSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek pirydo-pirymidyny, który działa jako wysoce selektywny i silny inhibitor zarówno mTORC1, jak i mTORC2 (IC50 = ~10 nM przeciwko aktywności mTOR w immunoprecypitacie raptora lub rictora z HEK293 z 100 µM ATP).M ATP), ze znacznie zmniejszoną siłą wobec MKK1 i PI 3-Kα (IC50 ~9 µM) i niewielką lub zerową aktywnością wobec ponad 200 innych kinaz białkowych i lipidowych, w tym Akt, ATR, DNA-PK, PDK1 i PI 3-Kβ/γ/δ. Wykazano, że skutecznie hamuje komórkową fosforylację mTOR na Ser2448/2481, a także fosforylację i aktywację cząsteczek efektorowych mTORC1/2, takich jak Akt, S6K, 4E-BP1, ale nie RSK lub Erk1/2, kinaz, które nie są regulowane przez mTOR. Chociaż wykazano, że Ku-63794 nie wpływa na indukowaną przez IGF-1 fosforylację Akt na Ser308 przez PDK1 w hodowlach MEF z nokautem mTORC2, wykazano, że leczenie Ku-63794 komórek MEF z ekspresją mTORC2 hamuje indukowaną przez IGF-1 fosforylację Akt Ser308.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Malagu, K., et al. 2009. Bioorg. Med. Chem. Lett.19, 5950.
Garcia-Martinez, J.M., et al. 2009. Biochem. J.421, 29.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
475986528111475988
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
475990-5MG04055977184426