Merck
475986
Inhibitor kinazy mTOR II, WYE-354
The mTOR Kinase Inhibitor II, WYE-354, also referenced under CAS 1062169-56-5, controls the biological activity of mTOR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
metylo-4-(6-{4-[(metoksykarbonylo)amino]fenylo}-4-morfolin-4-ylo-1H-pirazolo[3,4-d]pirymidyn-1-ylo)piperydyno-1-karboksylan, inhibitor mTOR II
Wybierz wielkość
5 MG
1210,00 zł
1210,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 marca 2026Szczegóły
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H29N7O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
495.53
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pozwól nam pomóc
SMILES string
N5(CCOCC5)c1nc(nc3c1C=[N]#[N]3C4CCN(CC4)C(=O)OC)c2ccc(cc2)NC(=O)OC
InChI
1S/C24H29N7O5/c1-34-23(32)26-17-5-3-16(4-6-17)20-27-21(29-11-13-36-14-12-29)19-15-25-31(22(19)28-20)18-7-9-30(10-8-18)24(33)35-2/h3-6,15,18H,7-14H2,1-2H3,(H,26,32)
InChI key
IMXHGCRIEAKIBU-UHFFFAOYSA-N
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
475990475988555562
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
General description
Przepuszczalny dla komórek związek pirazolopirymidynowy, który działa jako silny i kompetytywny wobec ATP inhibitor mTOR (IC50 = 5 nM z S6K jako substratem i 100 µM ATP) ze znacznie zmniejszoną aktywnością wobec PI 3-Kα lub PI 3-Kγ (IC50 = odpowiednio 1,89 i 7,37 µM) i niewielką lub zerową aktywnością wobec 24 innych kinaz (IC50 >50 µM). WYE-354 jest równie silny wobec aktywności mTORC1 i mTORC2 w testach kinazy kompleksu immunologicznego HEK293 z użyciem S6K i Akt jako odpowiednich substratów (IC50<200 nM; [ATP] = 100 µM) i skutecznie blokuje komórkową fosforylację.M) i skutecznie blokuje komórkową fosforylację S6K na T389 i Akt na S473 zarówno w hodowlach, jak i w mysim modelu ksenoprzeszczepu, powodując znaczące zahamowanie wzrostu guza pochodzącego z PC3MM2 (o 86% w dniu 7; 50 mg/kg, i.p dwa razy dziennie) in vivo.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Yu, K., et al. 2009. Cancer Res.69, 6232.
Zask, A., et al. 2009. J. Med. Chem.52, 5013.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c