Przejdź do
475935
MT1-MMP, domena katalityczna, ludzka, rekombinowana, E. coli
Synonim(y):
Domena katalityczna MMP-14
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Specific activity:
≥140 mU/mg protein
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥140 mU/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Rekombinowany ludzki pro-MT1-MMP wyrażany w E. coli i aktywowany w celu uzyskania aktywnej domeny katalitycznej (aminokwasy 89-265). Domena katalityczna składa się z reszt aminokwasowych od Tyr89 do Gly265 dojrzałego ludzkiego MT1-MMP. Hydrolizuje kolageny fibrylarne I, II i III, a także inne białka macierzy pozakomórkowej i aktywuje MMP-2 i MMP-13, powodując zwiększoną proteolizę macierzy w celu migracji i proliferacji komórek.
Uwaga: 1 mU = 1 milijednostka.
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 150 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl₂, pH 7,5.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Other Notes
Amano, T., et al. 2005. Cell Res.15, 150.
Knauper, V., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 17124.
Pei, D., and Weiss, S.J. 1996. J. Biol. Chem. 271, 9135.
Sato, H., et al. 1994. Nature370, 61.
Knight, C.G., et al. 1992. REBS Lett.296, 263.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
444217444270444248
specific activity
≥140 mU/mg protein
specific activity
≥1250 mU/mg protein
specific activity
≥3000 units/mg protein
specific activity
≥50 mU/mg protein
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
475935-10UG04055977184235