Pozwól nam pomócassay
≥90% (SDS-PAGE)
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥1250 mU/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
foreign activity
other MMP activity, none detected
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Rekombinowana ludzka domena katalityczna MMP-3 wyrażana w E. coli.
Uwaga: 1 mU = 1 milijednostka.
Physical form
W 50 mM Tris-HCl, 10 mM CaCl₂, 1 µM ZnCl₂, 0,05% NaN₃, pH 7,5.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Other Notes
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu, która hydrolizuje 1,0 µmol MCA-Arg-Pro-Lys-Pro-Val-Glu-Nva-Trp-Arg-Lys(DNP)-NH₂ na minutę w 37°C, pH 7,0.
Nagase, H., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 20952.
Wilhelm, S.M., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 21906.
Ye, Q.Z., et al. 1992. Biochemistry 31, 11231.
Wilhelm, S.M., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 21906.
Ye, Q.Z., et al. 1992. Biochemistry 31, 11231.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?