Przejdź do
444248
MMP-13, proenzym, His-Tag®, ludzki, rekombinowany, S. frugiperda
Synonim(y):
Kolagenaza-3
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Specific activity:
≥50 mU/mg protein
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥50 mU/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Rekombinowany ludzki MMP-13 o pełnej długości połączony z sekwencją His-Tag i wyrażany w komórkach owadów S. frugiperda. Ten proenzym o długości 452 aminokwasów zawiera N-końcowy propeptyd, który nadaje opóźnienie proenzymowi, domenę katalityczną wiążącą Ca2+ i Zn2+, region zawiasowy i C-końcową domenę hemopeksyny. Hydrolizuje kolagen typu II 5-6 razy szybciej niż kolageny typu I i III. Wykazuje wysoką aktywność wobec żelatyny i degraduje α1-antychymotrypsynę oraz inhibitor aktywatora plazminogenu-2.
Uwaga: 1 mU = 1 milijednostka.
Physical form
W 150 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl₂, pH 7,5.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Other Notes
Herget, J., et al. 2003. Am. J. Physiol.285, 4199.
Nagase, H. 1997. Biol. Chem.378, 151.
Knäuper, V., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 1544.
Knauper, V., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 17124.
Pei, D., and Weiss, S.J. 1996. J. Biol. Chem.271, 9135.
Knight, C.G., et al. 1992. FEBS Lett.296, 263.
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu aktywowanego przez APMA, która zhydrolizuje 1,0 µmol MCA-Pro-Leu-Gly-Leu-Dpa-Ala-Arg-NH₂ (Cat. No. 03-32-5032) na minutę w temperaturze 37°C, pH 7,5.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
444287475935444217
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
specific activity
≥50 mU/mg protein
specific activity
≥50 mU/mg protein
specific activity
≥140 mU/mg protein
specific activity
≥1250 mU/mg protein
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c