Przejdź do
407621
Antagonista IL-2Rα
The IL-2Rα Antagonist, also referenced under CAS 1217448-66-2, controls the biological activity of IL-2Rα.
Synonim(y):
Ester metylowy (R)-N-(2-(1-(aminoiminometylo)-3-piperydynylo)-1-oksoetylo)-4-(fenyloetynylo)-L-fenyloalaniny, trifluorooctan, Ro26-4550
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Przewidywany termin wysyłki15 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H30N4O3 · xC2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.54 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
1090,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 września 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
ethanol: 2 mg/mL, DMSO: 28 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)O.N1(C[C@H](CCC1)CC(=O)N[C@@H](Cc2ccc(cc2)C#Cc3ccccc3)C(=O)OC)\C(=N\[H])\N
InChI
1S/C26H30N4O3.C2HF3O2/c1-33-25(32)23(29-24(31)17-22-8-5-15-30(18-22)26(27)28)16-21-13-11-20(12-14-21)10-9-19-6-3-2-4-7-19;3-2(4,5)1(6)7/h2-4,6-7,11-14,22-23H,5,8,15-18H2,1H3,(H3,27,28)(H,29,31);(H,6,7)/t22-,23+;/m1./s1
InChI key
BVMWPONRCOSTMK-RFPXDPOKSA-N
General description
Niepeptydowy związek acylofenyloalaniny, który wiąże się z IL-2 i działa jako konkurencyjny inhibitor interakcji IL-2/IL-2Rα (IC50 = 3 µM).
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 3 µM przeciwko interakcji IL-2/IL-2Rα
Główny cel
Inhibitor interakcji IL-2/IL-2Rα
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Emerson, S.D., et al. 2003. Protein Science12, 811.
Tilley, J.W., et al. 1997. J. Am. Chem. Soc.119, 7589.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
227016373402407616
description
The IL-2Rα Antagonist, also referenced under CAS 1217448-66-2, controls the biological activity of IL-2Rα.
description
The CCR2 Antagonist, also referenced under CAS 445479-97-0, controls the biological activity of CCR2.
description
The Hedgehog Antagonist VIII, also referenced under CAS 330796-24-2, controls the biological activity of Hedgehog. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
description
The IL-1R Antagonist, also referenced under CAS 566914-00-9, controls the biological activity of IL-1R.
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (racemic mixture, HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
oil
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 28 mg/mL, ethanol: 2 mg/mL
solubility
DMSO: 60 mg/mL, ethanol: 6 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: soluble
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)