Kluczowe dokumenty
5.05225
Sigma-Aldrich
ISO-1
InSolution, ≥95%, 50 mM in DMSO, MIF Antagonist
Synonim(y):
( S, R)-3-(4-hydroksyfenylo)-4,5-dihydro-5-izoksazolowy kwas octowy, ester metylowy, 2-(3-(4-hydroksyfenylo)-4,5-dihydroizoksazol-5-ylo)octan metylu, antagonista czynnika hamującego migrację makrofagów, ISO-1, Antagonista MIF InSolution, ISO-1, Kwas octowy(S,R)-3-(4-hydroksyfenylo)-4,5-dihydro-5-izoksazolu, ester metylowy, 2-(3-(4-hydroksyfenylo)-4,5-dihydroizoksazol-5-ylo)octan metylu, antagonista czynnika hamującego migrację makrofagów, ISO-1
Wybierz wielkość
10 MG
945,00 zł
945,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
945,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
945,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temp. przechowywania
−70°C
InChI
1S/C12H13NO4/c1-16-12(15)7-10-6-11(13-17-10)8-2-4-9(14)5-3-8/h2-5,10,14H,6-7H2,1H3
Klucz InChI
AIXMJTYHQHQJLU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek związek izoksazoliny, który wykazuje właściwości przeciwzapalne. Hamuje aktywność tautomerazy dopachromowej MIF poprzez wiązanie się z jej katalitycznym miejscem aktywnym (IC50 = 7 µM dla tautomerazy D-dopachromowej) i hamuje produkcję TNFα, PGE2 i COX-2 w ludzkich monocytach oraz kwasu arachidonowego w makrofagach RAW 264.7. Wykazano, że wykazuje właściwości przeciwcukrzycowe w immunozapalnym modelu myszy z cukrzycą.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Tautomeraza dopachromowa MIF
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Drażniący (B)
Postać fizyczna
50 mM (10 mg/850 µL) sterylnie filtrowany roztwór antagonisty MIF, ISO-1 (Cat. No. 475837) w DMSO.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić na porcje i zamrozić (-70°C). Podwielokrotności są stabilne przez okres do 1 roku w temperaturze -70°C.
Inne uwagi
Cvetkovic, I., et al. 2005. Endocrinology146, 2942.
Lubetsky, J.B., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 24976.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - (refers to pure substance)