Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C54H72N8O12
Masa cząsteczkowa:
1025.20
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
film
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
colorless
solubility
methanol: 2 mg/mL, DMSO: 2.5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Analog Microcystin-LR (nr kat. 475815) z Trp podstawionym w miejsce Arg. Uważa się, że jest bardziej przepuszczalna dla komórek niż inne mikrocystyny, co czyni ją przydatną do badań biochemicznych w nienaruszonych komórkach.
Analog mikrocystyny-LR (nr kat. 475815) z grupą Trp podstawioną zamiast Arg. Uważa się, że jest bardziej przepuszczalna dla komórek niż inne mikrocystyny, dzięki czemu jest przydatna w badaniach biochemicznych w nienaruszonych komórkach.
Biochem/physiol Actions
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
tak
Other Notes
Ze względu na charakter materiałów niebezpiecznych w tej przesyłce, do zamówienia mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty za wysyłkę. Niektóre rozmiary mogą być zwolnione z dodatkowych opłat za wysyłkę materiałów niebezpiecznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opłat, należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wysoce toksyczny (H)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| form film | form liquid | form film | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
L A Lawton et al.
Natural toxins, 3(1), 50-57 (1995-01-01)
Six microcystins were identified in a laboratory culture of the cyanobacterium (blue-green alga) Microcystis aeruginosa PCC 7813 using high-performance liquid chromatography coupled with diode array detection (HPLC-DAD) and mass spectrometry (LC-MS). The toxins were purified and further characterized by amino
L A Lawton et al.
The Analyst, 119(7), 1525-1530 (1994-07-01)
Increasing concern over the presence of microcystins (cyanobacterial/blue-green algal hepatotoxins) in water supplies has emphasized the need for a suitable analytical method. As many microcystins are known to exist, a method was developed that permits the determination of numerous variants
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 475818-25UG | 04055977185614 |