Przejdź do
196000
Bafilomycin A1
from Streptomyces griseus, ≥90% (HPLC), film, V-ATPase inhibitor
Synonim(y):
Bafilomycin A1, Streptomyces griseus
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
833,00 zł
1 set
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H58O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
622.83
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
film
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
833,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bafilomycyna A1, Streptomyces griseus,
assay
≥90% (HPLC)
Quality Segment
form
film
shelf life
3 yr
storage condition
OK to freeze, protect from light
solubility
DMSO: 100 μM, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C[C@]1(O)[C@H]([C@H](O)[C@@H]([C@H]2OC(=O)\C(=C\C(=C\[C@H]([C@H]([C@H](C\C(=C\C=C\[C@@H]2OC)\C)C)O)C)\C)\OC)C)C)O)C)C(C)C
InChI
1S/C35H58O9/c1-19(2)32-24(7)27(36)18-35(40,44-32)26(9)31(38)25(8)33-28(41-10)14-12-13-20(3)15-22(5)30(37)23(6)16-21(4)17-29(42-11)34(39)43-33/h12-14,16-17,19,22-28,30-33,36-38,40H,15,18H2,1-11H3/b14-12+,20-13+,21-16+,29-17-/t22-,23+,24-,25-,26-,27+,28-,30-,31+,32+,33+,35+/m0/s1
InChI key
XDHNQDDQEHDUTM-JQWOJBOSSA-N
General description
A macrolide antibiotic that acts as a specific inhibitor of vacuolar-type H+-ATPase (V-type; Ki = 500 pM). A valuable tool for distinguishing among different types of ATPases. Blocks lysosomal cholesterol trafficking in macrophages and is known to interfere with pH regulation in brain cells. Exhibits cytotoxic effects on a number of cell lines in a cell viability assay. Reported to selectively inhibit β-secretase, an enzyme involved in the processing of amyloid precursor protein (APP).
Note: 1 set = 3 x 10 µg
Biochem/physiol Actions
Primary Target
vacuolar type H+ ATPase
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). DMSO stock solutions are stable for up to 1 year at -20°C.
Other Notes
Sinha, S., and Lieberburg, I. 1999. Proc. Natl. Acad. Sci. USA96, 11049.
Calvert, C.M., and Sanders, D. 1995. J. Biol. Chem.270, 7272.
Nishihara, T., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.269, 255.
Crider, B.P., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 17379.
Palokangas, H., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 17577.
Sundquist, K.T., and Marks, S.C., Jr. 1994. J. Bone Miner. Res.9, 1575.
Drose, S., et al. 1993. Biochemistry32, 3902.
Furuchi, T., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 27345.
Bowman, E.J., et al. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 7972.
Disclaimer
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.08409B17935711
description
-
description
InSolution, ≥90%, A macrolide antibiotic that acts as a specific inhibitor of vacuolar-type H+-ATPase
description
≥90% (HPLC)
description
-
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
form
film
form
liquid
form
film
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
-
storage condition
OK to freeze
solubility
ethanol: soluble, DMSO: 100 μM
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What can stock solutions be diluted with to obtain working solutions? Is it media/PBS?
    1 answer
    1. Stock solutions of this product can be made in DMSO to a concentration of 100 µM. Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). DMSO stock solutions are stable for up to 1 year at -20°C. Just before use, the stock solution should be serially diluted in DMSO to a working stock that is at a 1000-fold higher concentration than the concentration desired in the final aqueous reaction mix or culture medium.