Przejdź do
475821
Microcystin-LR
from Microcystis aeruginosa, ≥95% (HPLC), liquid, protein phosphatase 2A and protein phosphatase 1 inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
InSolution Microcystin-LR, Microcystis aeruginosa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
937,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H74N10O12
Masa cząsteczkowa:
995.17
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
937,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Mikrocystyna-LR, Microcystis aeruginosa, InSolution, ≥95%, inhibitor of protein phosphatase 1 (PP1) and protein phosphatase 2A (PP2A)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Cykliczna toksyna heptapeptydowa wyizolowana ze słodkowodnych sinic Microcystis aeruginosa. Silny inhibitor fosfatazy białkowej 1 (PP1) i fosfatazy białkowej 2A (PP2A). W przeciwieństwie do kwasu okadaikowego (nr kat. 495604), mikrocystyna-LR jest skuteczna zarówno wobec PP1 (IC50 = 1,7 nM), jak i PP2A (IC50 = 40 pM). Reaguje z fosfatazą w dwuetapowym mechanizmie obejmującym szybkie wiązanie i inaktywację podjednostki katalitycznej, a następnie wolniejsze interakcje kowalencyjne. Nie ma wpływu na kinazy białkowe, dzięki czemu jest przydatny do zmniejszania aktywności zanieczyszczających fosfataz w testach kinaz białkowych.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 1,7 nM, 40 pM, odpowiednio przeciwko fosfatazie białkowej 1 (PP1), fosfatazie białkowej 2A (PP2A).
Główny cel
fosfataza białkowa 1 (PP1) i fosfataza białkowa 2A (PP2A)
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
tak
Physical form
Roztwór 2,5 mM (250 µg/100 µl) mikrocystyny-LR, Microcystis aeruginosa (nr kat. 475815) in DMSO.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Other Notes
Craig, M., et al. 1996. Biochem. Cell Biol. 74, 569.
Nishiwaki, R., et al. 1994. Cancer Lett. 83, 283.
Amick, G.D., et al. 1992. Biochem. J.287, 1019.
Davidson, H.W., et al. 1992. J. Cell Biol.116, 1343.
Nishiwaki-Matsushima, R., et al. 1992. J. Cancer Res. Clin. Oncol. 118, 420.
Cohen, P., et al. 1990. Trends Biochem. Sci.15, 98.
MacKintosh, C., et al. 1990. FEBS Lett.264, 187.
Cohen, P., et al. 1989. FEBS Lett.250, 596.
Carmichael, W.W. 1988. w Handbook of Natural Toxins3,Marine Toxins and Venoms (Tu, A.T., Ed.) s. 121, Decker, New York.
Ze względu na charakter materiałów niebezpiecznych w tej przesyłce, do zamówienia mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty za wysyłkę. Niektóre rozmiary mogą być zwolnione z dodatkowych opłat za wysyłkę materiałów niebezpiecznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opłat, należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży.
Legal Information
Niedostępne w sprzedaży poza Stanami Zjednoczonymi.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wysoce toksyczny (H)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
475818203293569396
form
liquid
form
film
form
liquid
form
liquid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
475821-250UG04055977184853