Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Przewidywany termin wysyłki21 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
640,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 kwietnia 2026Szczegóły
Nazwa produktu
MAGL Inhibitor III, JZL184, The MAGL Inhibitor III, JZL184, also referenced under CAS 1101854-58-3, controls the biological activity of MAGL.
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)OC(=O)N2CCC(CC2)C(O)(c5cc6c(cc5)OCO6)c3cc4c(cc3)OCO4
InChI
1S/C27H24N2O9/c30-26(38-21-5-3-20(4-6-21)29(32)33)28-11-9-17(10-12-28)27(31,18-1-7-22-24(13-18)36-15-34-22)19-2-8-23-25(14-19)37-16-35-23/h1-8,13-14,17,31H,9-12,15-16H2
InChI key
SEGYOKHGGFKMCX-UHFFFAOYSA-N
General description
Preparation Note
Other Notes
Long, J.Z., et al. Nature Chem. Biol.16, 744.
Long, J.Z., et al. 2009. Nature Chem. Biol.5, 37.
Pan, B., et al. 2009. J. Pharmacol. Exp. Ther.331, 591.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 475741-10MG | 04055977185577 |