Przejdź do
444905
Mysie mAb przeciw tryptazie komórek tucznych (AA1)
liquid, clone AA1, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2520,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
AA1, monoclonal
Species reactivity:
monkey, canine, human, feline
Application:
Citations:
2
2520,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
AA1, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
monkey, canine, human, feline
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Frozen Sections (0.06-0.12 µg/mL)
Immunoblotting (1 µg/mL)
Paraffin Sections (0.06-0.12 µg/mL, heat pre-treatment required))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TPSAB1(7177)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne białka G. Rozpoznaje izoformy ~32-38 kDa α- i β tryptazy w komórkach tucznych.
Rozpoznaje izoformy 32-38 kDa α- i β tryptazy w komórkach tucznych.
To mysie mAb przeciwko tryptazie komórek tucznych (AA1) zostało zatwierdzone do stosowania w mrożonych skrawkach, immunoblottingu, skrawkach parafinowych do wykrywania tryptazy komórek tucznych.
Immunogen
Człowiek
natywna, ludzka komórka tuczna, tryptaza
Application
Zamrożone skrawki (0,06-0,12 µg/ml)
Immunoblotting (1 µg/ml)
Skrawki parafinowe (0,06-0,12 µg/ml, wymagana wstępna obróbka cieplna, patrz komentarze)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 10 mM PBS, pH 7,4.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki tuczne kota, psa, człowieka lub małpy
Other Notes
Barwienie utrwalonych w formalinie skrawków parafinowych wymaga gotowania skrawków tkanek w 10 mM buforze cytrynianowym o pH 6,0 przez 10-20 minut, a następnie chłodzenia w temperaturze pokojowej przez 20 minut. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować optymalne rozcieńczenie robocze.
Sommerhoff, C.P., et al. 2000. Biochim. Biophys. Acta.1477, 75.
Little, S.S., and Johnson, D.A. 1995. Biochem. J.307, 341.
Morgan, S.J., et al. 1991. J. Allergy Clin. Immunol.87, 111.
Walls, A.F., et al. 1990. J. Pathol.162, 119.
Wall, A.F., et al. 1990. Clin. Exp. Allergy20, 581.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
IM37NA26OP09
Gene Information
human ... TPSAB1(7177)
Gene Information
human ... MMP9(4318)
Gene Information
human ... MSH2(4436)
Gene Information
human ... TP53(7157)
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
clone
AA1, monoclonal
clone
56-2A4, monoclonal
clone
GB12, monoclonal
clone
PAb1801, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
monkey, canine, human, feline
species reactivity
human, rabbit, rat, guinea pig
species reactivity
human
species reactivity
human
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Johannes Kapeller et al.
The Journal of comparative neurology, 519(3), 420-432 (2010-12-31)
Since the first description of 5-HT₃ receptors more than 50 years ago, there has been speculation about the molecular basis of their receptor heterogeneity. We have cloned the genes encoding novel 5-HT3 subunits 5-HT3C, 5-HT3D, and 5-HT3E and have shown
Henry R Maun et al.
Cell, 179(2), 417-431 (2019-10-05)
Severe asthma patients with low type 2 inflammation derive less clinical benefit from therapies targeting type 2 cytokines and represent an unmet need. We show that mast cell tryptase is elevated in severe asthma patients independent of type 2 biomarker
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
444905-100UG04055977186208