Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H43N7O2 · 3HCl
Masa cząsteczkowa:
763.20
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (mixture of regioisomers, HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (mixture of regioisomers, HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 25 mg/mL, water: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Wysoce przepuszczalny dla komórek i rozpuszczalny w wodzie analog Akt Inhibitor VIII, Isozyme-Selective, Akti-1/2 (nr kat. 124018), który działa jako zależny od domeny plektryny (PH), nie-ATP kompetycyjny i allosteryczny inhibitor Akt1/2 (IC50 = 560 nM, 390 nM i 7.8 µM w teście kinazowym in vitro; 526 nM, 730 nM i >10 µM w komórkach LNCaP odpowiednio dla Akt1, Akt2 i Akt3) z ~ 80-krotnie większą selektywnością w stosunku do PKA, PKC i SGK (IC50 >50 µM). Wykazano, że jeden z jego silnych regioizomerów (podstawiony C7) zwiększa indukowaną aktywność kaspazy-3 w kilku komórkach nowotworowych.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Zhao, Z., et al. 2008. Bioorg. Med. Chem. Lett.18, 49.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c