Przejdź do
444291
MMP408
≥94% (HPLC), solid, MMP-12 inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
MMP-12 Inhibitor, MMP408, (S)-2-(8-(Methoxycarbonylamino)dibenzo[b,d]furan-3-sulfonamido)-3-methylbutanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
965,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20N2O7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
420.44
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥94% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
965,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
MMP-12 Inhibitor, MMP408, The MMP-12 Inhibitor, MMP408, also referenced under CAS 1258003-93-8, controls the biological activity of MMP-12. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Quality Segment
assay
≥94% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
A dibenzofuranylsulfanamido-valine compound that acts as a potent, active site zinc-targeting, MMP-12-selective inhibitor (IC50 = 2 nM against human MMP-12) with much weaker activity against MMP-12 from mouse/rat/sheep species (IC50 = 160, 320 and 22.3 nM , respectively) or human MMP-3/13/14 (IC50 = 351, 120 and 1100 nM , respectively), and practically ineffective toward human Agg-1/2 (IC50 >5 µM), TACE (IC50 >25 µM), and MMP-1/7 (IC50 >6 µM). MMP408 is orally active in mice and shown to effectively alleviate rhMMP-12-induced pulmonary inflammatory response in mice in vivo by more than 50% (5 mg/kg, p.o., b.i.d.).
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Li, W., et al. 2009. J. Med. Chem.52, 1799.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
444283444252444290
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
444291-5MG04055977186086