Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 753,00 zł |
Informacje o tej pozycji
753,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026Szczegóły
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(cc(cc1)CNC(=O)c2ncnc(c2)C(=O)NCc3cc(c(cc3)F)C)C
InChI
1S/C22H20F2N4O2/c1-13-7-15(3-5-17(13)23)10-25-21(29)19-9-20(28-12-27-19)22(30)26-11-16-4-6-18(24)14(2)8-16/h3-9,12H,10-11H2,1-2H3,(H,25,29)(H,26,30)
InChI key
PYFRREJCFXFNRR-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
MMP-13 activity
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility methanol: 1 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL, light yellow | solubility DMSO: 40 mg/mL, ethanol: 40 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 444283-1MG | 04055977186000 |