Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mg | Przewidywany termin wysyłki15 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
650,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 czerwca 2026Szczegóły
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
ethanol: 15 mg/mL, DMSO: 30 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(O)C(=O)[C@H](C[C@H](NC(=O)c1ccc(cc1)Oc2ccccc2)COCOCC)C
InChI
1S/C22H28N2O6/c1-3-28-15-29-14-18(13-16(2)21(25)24-27)23-22(26)17-9-11-20(12-10-17)30-19-7-5-4-6-8-19/h4-12,16,18,27H,3,13-15H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t16-,18-/m0/s1
InChI key
HDWWQELUBWGQGA-WMZOPIPTSA-N
General description
Packaging
Other Notes
Ito, N., et al. 2004. Biochem. Biophys. Res. Commun.314, 1008.
Shiraga, M., et al. 2002. Cancer Res.62, 5967.
Mori, T., et al. 2001. Exp. Biol. Med.226, 429.
Yamada, A., et al. 2000. Inflamm. Res.49, 144.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility ethanol: 15 mg/mL, DMSO: 30 mg/mL | solubility methanol: 1 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: 40 mg/mL, ethanol: 40 mg/mL | solubility methanol: 100 mg/mL, DMSO: 200 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c