Przejdź do
444218
Inhibitor MMP-3 I
The MMP-3 Inhibitor I controls the biological activity of MMP-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
Ac-RCGVPD-NH₂, inhibitor stromelizyny-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Przewidywany termin wysyłki18 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H46N10O9S
Masa cząsteczkowa:
686.78
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
1270,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Hamuje metaloproteinazę macierzy MMP-3 (IC50 = 5 µM).
Hamuje metaloproteinazę macierzy-3 (stromelizynę) (IC50 = 5 µM). Inhibitor jest oparty na segmencie z konserwowanego regionu NH2-końcowej domeny propeptydowej.
Biochem/physiol Actions
Przepuszczalność komórek: nie
Docelowy IC50: 5 µM przeciwko MMP-3
Główny cel
MMP-3
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Physical form
Dostarczany jako sól triflorooctanowa.
Preparation Note
Po odtworzeniu, podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez 1-2 tygodnie w temperaturze -20°C.
Other Notes
Ac-Arg-Cys-Gly-Val-Pro-Asp-NH₂
Fotouhi, N., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 30227.
Hanglow, A.C., et al. 1993. Agents Actions 39, C148.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
444264444225444252
form
solid
form
lyophilized solid
form
solid
form
solid
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 30 mg/mL, ethanol: 8 mg/mL
solubility
methanol: 1 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
444218-5MG04055977205220