Przejdź do
440205-M
LY 83583
A cell-permeable, competitive inhibitor of soluble guanylate cyclase (IC50 = 2 µM).
Synonim(y):
6-anilino-5,8-chinolinochinon
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.25
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
450,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
red-purple
solubility
ethanol: 3 mg/mL, acetone: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(c3ccccc3)C1=CC(=O)c2ncccc2C1=O
InChI
1S/C15H10N2O2/c18-13-9-12(17-10-5-2-1-3-6-10)15(19)11-7-4-8-16-14(11)13/h1-9,17H
InChI key
GXIJYWUWLNHKNW-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek, kompetycyjny inhibitor rozpuszczalnej cyklazy guanylanowej (IC50 = 2 µM). Obniża produkcję cGMP w szerokim zakresie tkanek poprzez blokowanie wewnątrzkomórkowego uwalniania Ca2+, z pomijalnym wpływem na poziom cAMP. Hamuje indukowaną tlenkiem azotu relaksację mięśni gładkich. Wykazano, że hamuje indukowaną interleukiną-1 akumulację cGMP w hodowanych komórkach mięśni gładkich naczyń aorty szczura. Hamuje również chemotaksję neutrofili indukowaną przez donory NO.
Biochem/physiol Actions
Docelowy IC50: 2 µM przeciwko rozpuszczalnej cyklazie guanylanowej
Główny cel
rozpuszczalna cyklaza guanylanowa
Preparation Note
Po rekonstytucji przechowywać w lodówce (4°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze 4°C lub do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Adachi, R., et al. 2000. Int. J. Immunopharmacol. 22, 855.
Kawada, T., et al. 1994. Gen. Pharmacol. 25, 1361.
Beasley, D., et al. 1991. J. Clin. Invest. 87, 602.
Pandol, S.J., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 12846.
Light, D.B., et al. 1989. Science 243, 383.
Mulsch, A. 1988. J. Pharmacol. Exp. Ther.247, 283.
Fleisch, J.H., et al. 1984. J. Pharmacol. Exp. Ther. 229, 681.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Działa szkodliwie i rakotwórczo / teratogennie (E)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
440202A6563MABF147E
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
ethanol: 3 mg/mL, acetone: soluble
solubility
DMSO: 20 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
0.1 M HCl: 1 mg/mL, methanol: 11 mg/mL, ethanol: 8 mg/mL
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
"Aging: getting older, exhibiting the signs of age, the decline in the physical (and mental) well-being over time, leading to death. Since the beginning of time, man has been obsessed with trying to slow down, stop, or even reverse the signs of aging. Many have gone as far as experimenting with nutritional regimens, eccentric exercises, fantastic rituals, and naturally occurring or synthetic wonder-elements to evade the signs of normal aging. Biologically speaking, what is aging? And what does the latest research tell us about the possibility of discovering the elusive “fountain of youth”? Many advances in our understanding of aging have come from systematic scientific research, and perhaps it holds the key to immortality. Scientifically, aging can be defined as a systems-wide decline in organismal function that occurs over time. This decline occurs as a result of numerous events in the organism, and these events can be classified into nine “hallmarks” of aging, as proposed by López-Otin et al. (2013). Several of the pathologies associated with aging are a direct result of these events going to extremes and may also involve aberrant activation of proliferation signals or hyperactivity. The hallmarks of aging have been defined based on their fulfillment of specific aging related criteria, such as manifestation during normal aging, acceleration of aging if experimentally induced or aggravated, and retardation of aging if prevented or blocked, resulting in increased lifespan. The nine hallmarks of aging are genomic instability, telomere attrition, epigenetic alterations, loss of proteostasis, deregulated nutrient sensing, mitochondrial dysfunction, cellular senescence, stem cell exhaustion, and altered intercellular communication. The biological processes underlying aging are complex. By understanding the hallmarks in greater detail, we can get closer to developing intervention strategies that can make the aging process less of a decline, and more of a recline."
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
440205-5MG04055977186727