Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (TLC)
form
solid
color
violet
solubility
0.1 M HCl: 1 mg/mL, methanol: 11 mg/mL, ethanol: 8 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C=C(Nc2ccccc2)C(=O)c3cccnc13
InChI
1S/C15H10N2O2/c18-13-9-12(17-10-5-2-1-3-6-10)15(19)11-7-4-8-16-14(11)13/h1-9,17H
InChI key
GXIJYWUWLNHKNW-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Anilinoquinoline-5,8-quinone inhibits soluble guanylate cyclase and cGMP production. 6-Anilinoquinoline-5,8-quinone also blocks the release of intracellular Ca2+ and antigen-induced leukotrienes.
Biochem/physiol Actions
Blocks cGMP production; inhibits intracellular Ca2+ release; blocks the effects of nitric oxide. Inhibits antigen-induced leukotriene release.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility 0.1 M HCl: 1 mg/mL, ethanol: 8 mg/mL, methanol: 11 mg/mL | solubility DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility 0.1 M NaOH: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble |
| color violet | color red | color white to beige | color orange |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?