Przejdź do
MABF147E
Przeciwciało anty-Ly-6G (mysz), klon RB6-8C5, koniugat biotyny
clone RB6-8C5, from rat, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Lymphocyte antigen 6G (Ly-6G), Ly-6G.1, Ly-6G
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
512,00 zł
25 μg
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
689,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.45
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
RB6-8C5, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
512,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
RB6-8C5, monoclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ly6G(546644)
General description
Przeciwciało RB6-8C5 wiąże się z mysim Ly-6G, powszechnie znanym jako Gr-1, członkiem nadrodziny Ly-6 białek powierzchniowych zakotwiczonych w GPI, odgrywających rolę w sygnalizacji komórkowej i adhezji komórek. Gr-1 ulega zróżnicowanej ekspresji podczas rozwoju i dojrzewania komórek w linii mieloidalnej i ulega ekspresji na różnych etapach i poziomach na monocytach, makrofagach, granulocytach i neutrofilach obwodowych. U myszy przeciwciało RB6-8C5 jest zwykle stosowane w połączeniu z przeciwciałem znakującym makrofagi M1/70 (anty-CD11b) do analizy fenotypowej monocytów, makrofagów i granulocytów. Uwaga: Zgłaszano, że przeciwciało RB6-8C5 reaguje krzyżowo z Ly-6C na komórkach wyrażających ten antygen (Fleming et al. 1993. J. Immunol. 151:2399-2408 i Sasmono et al. 2007. J. Leukoc. Biol. 82: 111-123) i było cytowane w literaturze w celu identyfikacji Ly-6G/Ly-6C. Inne doniesienia sugerują, że to przeciwciało jest specyficzne dla Ly-6G, bez reaktywności krzyżowej dla Ly-6C (Nagendra S. i Schlueter AJ. 2003. Cytometry A, 58(2): 195-200.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
Ten szczurzy monoklonalny anty-Ly-6G (mysi), klon RB6-8C5, koniugat biotyny, nr kat. Nr kat. MABF1479 został zatwierdzony do stosowania w cytometrii przepływowej.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Oczyszczony monoklonalny szczur zawierający 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted biotin removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg from a representative lot detected Ly-6G in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF147DMABF148AMABF148C
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
clone
RB6-8C5, monoclonal
clone
RB6-8C5, monoclonal
clone
RB6-8C5, monoclonal
clone
RB6-8C5, monoclonal
conjugate
biotin conjugate
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
redFluor® 710
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
Gene Information
mouse ... Ly6G(546644)
Gene Information
mouse ... Ly6G(546644)
Gene Information
mouse ... Ly6G(546644)
Gene Information
mouse ... Ly6G(546644)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c