Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Przewidywany termin wysyłki14 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1260,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 maja 2026Szczegóły
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
<0.2% 2-keto-3-deoxyoctonate
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Biochem/physiol Actions
Składnik odpowiedzialny za endotoksyczne właściwości lipopolisacharydów bakterii Gram-ujemnych.
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form lyophilized | form liquid | form lyophilized |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility water: 5 mg/mL | solubility - | solubility 0.5% triethylamine: 1 mg/mL, water: 1 mg/mL |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition (Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.) | storage condition OK to freeze |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 437632-1MG | 04055977186789 |