Przejdź do
SBR00012
Lipid A, monophosphoryl Salmonella enterica serotype minnesota Re 595 (Re mutant), Ready Made Solution
1 mg/mL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352211
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
(Ready Made Solution)
Quality Segment
form
liquid
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
concentration
1 mg/mL
color
faintly yellow
mode of action
enzyme | interferes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Lipid A is one of the components of the lipopolysaccharide molecule of Gram-negative bacteria. It is responsible for the toxicity of these bacteria. It has two glucosamine units with a β (1-->6) glycosidic linkage.
Packaging
2ML
Preparation Note
1 mg/mL in aqueous solution containing 1 μL/mL triethylamine
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
437632L6895L5399
description
1 mg/mL
description
Prepared by acid hydrolysis of LPS from Salmonella minnesota Re 595.
description
lyophilized powder, TLR ligand tested
description
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
liquid
form
solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
color
faintly yellow
color
-
color
-
color
-
concentration
1 mg/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)