Przejdź do
L3771
Sodium dodecyl sulfate
greener alternative
BioReagent, suitable for electrophoresis, Molecular Biology, ≥98.5% (GC)
Synonim(y):
Dodecyl sodium sulfate, Dodecyl sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
396,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3580,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4120,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11OSO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.38
NACRES:
NB.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39093306
UNSPSC Code:
12161902
EC Number:
205-788-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3599286
396,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
Molecular Biology
description
anionic
product line
BioReagent
assay
≥98.5% (GC)
form
powder
mol wt
micellar 18,000
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
aggregation number
62
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
≤2.0% water (Karl Fischer)
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp
204-207 °C (lit.)
transition temp
cloud point >100 °C
solubility
water: soluble
density
1.03 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 ppm, phosphate (PO43-): ≤10 ppm
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
absorption
≤0.1 at 260 at 3%, ≤0.1 at 280 at 3%
HLB
40
suitability
suitable for electrophoresis
application(s)
advanced drug delivery
foreign activity
DNase, RNase, none detected
greener alternative category
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium dodecyl sulfate (SDS), also known as sodium lauryl sulfate, is an anionic surfactant widely used in various scientific applications, particularly in molecular biology, biochemical, and cell biology research. Its effectiveness stems from its amphiphilic nature, allowing it to interact with both hydrophobic and hydrophilic molecules. SDS is a versatile detergent that excels in solubilizing and denaturing proteins, making it an essential tool in protein extraction and purification procedures. By disrupting protein structures, SDS facilitates the separation of proteins based on their molecular weight during SDS-PAGE electrophoresis.
Beyond protein analysis, SDS also finds applications in the electrophoretic separation of lipids, enabling the study and characterization of these important cellular components. Additionally, SDS is employed in various hybridization and molecular biology techniques, demonstrating its versatility across a range of research areas. SDS′s effectiveness in both ionic and anionic conditions further expands its utility, allowing it to adapt to diverse experimental setups and requirements. Its ability to unravel proteins by binding to peptide chains and imparting a negative charge effectively eliminates protein shape as a factor for gel separation, ensuring accurate protein size determination.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a surfactant to enhance catalysis.  Click here for more information.
Application
Anionic detergent
Sodium dodecyl sulfate has been used:
  • in chromatin immunoprecipitation
  • in SDS-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE)
  • as a component of radioimmunoprecipitation assay buffer for immunoblotting
Used to solubilize and denature proteins for denaturing-PAGE. Most proteins bind SDS in a ratio of 1.4 g SDS per gram of protein. The charges intrinsic to the protein become insignificant compared to the overall negative charge provided by the bound SDS. The charge to mass ratio is essentially the same for each protein and will migrate in the gel based only on their size.
Features and Benefits
  • Highly versatile surfactant for your molecular biology and biochemical research
  • Suitable for electrophoresis applications
  • Tested to confirm low levels of heavy metal contamination,ensuring suitability for various applications.
Analysis Note
Tested for use in denatured polyacrylamide gel electrophoresis.
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RDD040436143L4509
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
ACS reagent
grade
-
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
suitability
suitable for electrophoresis
suitability
suitable for electrophoresis
suitability
-
suitability
-
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99.0%
assay
≥98.5% (GC)
aggregation number
62
aggregation number
62
aggregation number
-
aggregation number
62
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium dodecyl sulfate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is it okay to use 10% SDS dissolved in water that has been autoclaved?
    1 answer
    1. Sodium dodecyl sulfate may decompose with prolonged heating at 40°C or greater. Autoclaving this material is not recommended. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/296/475/l3771pis.pdf
      Helpful?
  4. What is the storage temperature for the product?
    1 answer
    1. This product is stored at ambient temperature.