Przejdź do
RDD040
Sodium dodecyl sulfate
BioReagent, Molecular Biology, ≥98.5% (GC), free-flowing, Redi-Dri
Synonim(y):
Dodecyl sodium sulfate, Dodecyl sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
498,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1670,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2480,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11OSO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.38
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161900
Beilstein/REAXYS Number:
3599286
MDL number:
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
anionic
product line
BioReagent, Redi-Dri
assay
≥98.5% (GC)
quality
free-flowing
mol wt
micellar 18,000
aggregation number
62
technique(s)
electrophoresis: suitable
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp
204-207 °C (lit.)
transition temp
cloud point >100 °C
solubility
water: soluble
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 ppm, phosphate (PO43-): ≤10 ppm
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
absorption
≤0.1 at 260 at 3%, ≤0.1 at 280 at 3%
HLB
40
suitability
suitable for electrophoresis
foreign activity
DNase, RNase, none detected
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium dodecyl sulfate (SDS) is an amphipathic detergent commonly used for denaturing proteins. SDS has a long-chain aliphatic group, with negatively charged sulfate groups that coat the surface of proteins, causing them to lose their quaternary structure.
Application
Anionic detergent
Sodium dodecyl sulfate has been used:
  • in chromatin immunoprecipitation
  • in SDS-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE)
  • as a component of radioimmunoprecipitation assay buffer for immunoblotting
Analysis Note
Tested for use in denatured polyacrylamide gel electrophoresis.
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
71726436143118309
description
BioReagent, Molecular Biology, ≥98.5% (GC), free-flowing, Redi-Dri
description
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
for ion pair chromatography LiChropur
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 ppm, phosphate (PO43-): ≤10 ppm
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
transition temp
cloud point >100 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
flash point >150 °C
product line
BioReagent, Redi-Dri
product line
-
product line
-
product line
-
description
anionic
description
anionic, 62
description
anionic, 62
description
-
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
cation traces
-
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
cation traces
-
suitability
suitable for electrophoresis
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium dodecyl sulfate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)