Przejdź do
219370
Czynnik krzepnięcia VIIa, ludzkie osocze
Coagulation Factor VIIa, Human Plasma, is a native coagulation factor VIIa prepared from human Factor VII using human Factor XIIa, which was removed after activation.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2580,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
2580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
specific activity
≥25,000 PEU/mg protein (clotting assay)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Natywny czynnik krzepnięcia VIIa z ludzkiego osocza przygotowany z ludzkiego czynnika VII przy użyciu ludzkiego czynnika XIIa, który został usunięty po aktywacji. W procesie krzepnięcia, po kompleksowaniu z czynnikiem tkankowym i fosfolipidami błonowymi, czynnik VIIa aktywuje czynniki IX i X do enzymatycznie aktywnych czynników IXa i Xa. Zapewnia punkt przecięcia między szlakami zewnątrzpochodnymi i wewnątrzpochodnymi.
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 100 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7,5.
Preparation Note
Po pierwszym użyciu podzielić i zamrozić (-70°C).
Przygotowany z osocza, które zostało poddane certyfikowanym testom na obecność HBsAg oraz przeciwciał przeciwko HIV i HCV.
Analysis Note
Aktywność krzepnięcia jest określana przez porównanie z krzywą standardową wytworzoną przy użyciu normalnego ludzkiego osocza.
Other Notes
Broze, G.J. 1994. In Haemostasis and Thrombosis, 3rd Edition(Bloom, et al. Eds.) Churchill Livingstone, Edinburgh, p 349.
Majerus, P.W., et al. 1990. In The Pharmacological Basis of Therapeutics, 8th Edition (Gilman, A.G., et al. Eds.) Pergamon Press, New York, p 1311.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
233480219365233483
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
specific activity
≥25,000 PEU/mg protein (clotting assay)
specific activity
≥170 units/mg protein (clotting assay)
specific activity
≥20 units/mg protein (clotting assay)
specific activity
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
219370-10UG04055977202250