Przejdź do
420144
JNK Inhibitor XIII
The JNK Inhibitor XIII, also referenced under CAS 40045-50-9, controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
JNK Inhibitor XIII, 5-(5-Nitrothiazol-2-ylthio)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3N5O2S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
640,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
pale yellow
solubility
ethanol: 4 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c(nnc1N)Sc2[s]c(cn2)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C5H3N5O2S3/c6-3-8-9-5(14-3)15-4-7-1-2(13-4)10(11)12/h1H,(H2,6,8)
InChI key
NQQBNZBOOHHVQP-UHFFFAOYSA-N
General description
A cell-permeable non-peptidyl thiazolyl-thiadiazole alternative to pepJIP1 (TI-JIP1153-163) and TAT-pepJIP1 (Cat. Nos. 420133 & 420134, respectively) as a JIP-docking site-targeting (IC50 = 239 nM against pepJIP1 binding to JNK1) and substrate-competitive JNK inhibitor (IC50 = 700 nM against ATF2 phosphorylation by JNK1), while exhibiting little activity (IC50 >50 µM) toward p38α, Akt, furin, or lethal factor. Shown to inhibit the phosphorylation of overexpressed GFP-c-Jun in HeLa cultures upon TNF-α stimulation (IC50 = 6.23 µM) in vitro and restore insulin sensitivity in a murine of type-2 diabetes model (25 mg/kg, i.p.) in vivo. Biostability analysis with rat liver microsome preparations results in a compound half-life of 27 min at 37.5°C.
Packaging
Packaged under inert gas
Other Notes
De, S.K., et al. 2009. J. Med. Chem.52, 1943.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
420136420135420143
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: 4 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
420144-10MG04055977211108