Przejdź do
420143
Inhibitor JNK3 XII, SR-3576
The JNK3 Inhibitor XII, SR-3576, also referenced under CAS 1164153-22-3, controls the biological activity of JNK3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
3-(4-(3-(3-metylofenylomocznik))-1H-pirazol-1-ylo)-N-(3,4,5-trimetoksyfenylo)benzamid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Przewidywany termin wysyłki06 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
664,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H27N5O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
501.53
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
664,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 lipca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]3(ncc(c3)NC(=O)Nc4cc(ccc4)C)c1cc(ccc1)C(=O)Nc2cc(c(c(c2)OC)OC)OC
InChI
1S/C27H27N5O5/c1-17-7-5-9-19(11-17)30-27(34)31-21-15-28-32(16-21)22-10-6-8-18(12-22)26(33)29-20-13-23(35-2)25(37-4)24(14-20)36-3/h5-16H,1-4H3,(H,29,33)(H2,30,31,34)
InChI key
MTFAYLZZDJGFGV-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek pirazolomocznika, który działa jako silny, ukierunkowany na kieszeń wiążącą ATP i selektywny inhibitor JNK3 (IC50 = 7 nM), hamując JNK1 tylko w znacznie wyższych stężeniach (IC50 = 170 nM) i wykazując niewielką aktywność przeciwko p38 nawet w stężeniach tak wysokich jak 20 µM. Wykazano, że hamuje fosforylację c-jun indukowaną streptozotocyną (nr kat. 572201) w komórkach β-trzustki szczura INS-1 (IC<sub>50</sub> = 1,3 µM).
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Kamenecka, T., et al. 2009. J. Biol. Chem.284, 12853.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
420148420144420136
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: soluble
solubility
ethanol: 4 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c