Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
HP6141, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Packaging
Other Notes
Fasullo, F.J., et al. 1989. Clin. Chem.35, 364.
Reimer, C.B., et al. 1989. Immunol. Letters21, 209.
Reaktywność krzyżowa w teście ELISA przeciwko ludzkim białkom szpiczaka:
Ludzkie IgG: <0,01%
Ludzkie IgE: <0,01%
Ludzkie IgM: <0,01%
Ludzka IgA1: <0,01%
Ludzka IgA2: <0,01%
Ludzka wydzielnicza IgA: 100%
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form - |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source (Human plasma) |
| isotype IgG1 | isotype IgG | isotype IgG1 | isotype IgA |
| clone HP6141, monoclonal | clone HP6043, monoclonal | clone GA-1, monoclonal | clone - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form liquid | form liquid | form buffered aqueous solution | form liquid |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 411423-0UG | 04055977211177 |
| 411423-400UG | 04055977211191 |