SAB4200787
Anti-Secretory Component (IgA) antibody, Mouse monoclonal
clone GA-1, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-Secretory IgA
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GA-1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
indirect ELISA: 0.06-0.12 μg/mL using 5 μg/ml secretory human IgA for coating.
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie