Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 713,00 zł |
Informacje o tej pozycji
713,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1COc2c1cc3c(c2)[C@H]([C@H]5[C@@H]([C@H]3O)COC5=O)c4cc(c(c(c4)OC)OC)OC
InChI
1S/C22H22O8/c1-25-16-4-10(5-17(26-2)21(16)27-3)18-11-6-14-15(30-9-29-14)7-12(11)20(23)13-8-28-22(24)19(13)18/h4-7,13,18-20,23H,8-9H2,1-3H3/t13-,18+,19+,20-/m0/s1
InChI key
YJGVMLPVUAXIQN-HAEOHBJNSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
IGF-1R both in vitro and in vivo
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Vasilcanu, D., et al. 2004. Oncogene23, 7854.
Girnita, A., et al. 2004. Cancer Res.64, 236.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form liquid | form solid | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 100 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: 20 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, methanol: 5 mg/mL |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 407247-1MG | 04055977188660 |