Przejdź do
40-50023
xMAP® Sheath Concentrate PLUS, RUO
Synonim(y):
40-50000, 4050000, FLEXMAP 3D, FlexMAP, Luminex, SHEATHFLUID PLUS Concentrate, flexmap, lx100, lx200, sheath fluid, sheathfluid PLUS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
364,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41116010
364,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
packaging
pkg of 1 L
manufacturer/tradename
Milliplex®
technique(s)
multiplexing: suitable
storage temp.
room temp
General description
The FLEXMAP 3D®, xMAP® INTELLIFLEX RU0 and INTELLIFLEX-DRSE, and Luminex 200 instruments require sheath fluid PLUS to serve as the delivery medium to transport the sample to the instrument′s optics.
Application
N/A
Legal Information
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLEXMAP 3D is a registered trademark of Luminex Corp
Luminex 200 is a trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
40-5002140-50030575673-U
packaging
pkg of 1 L
packaging
pkg of 20 L
packaging
pkg of 4 pack, 700 mL each
packaging
pk of 20 ea
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
manufacturer/tradename
Milliplex®
manufacturer/tradename
Milliplex®
manufacturer/tradename
Milliplex®
manufacturer/tradename
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
technique(s)
multiplexing: suitable
technique(s)
multiplexing: suitable
technique(s)
multiplexing: suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
78491-02-8
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)