Kluczowe dokumenty
575673-U
HybridSPE®-PLus 96-Well solid phase extraction (SPE) Plate
Volume 2 mL, bed wt., 50 mg, pk of 20 ea
Synonim(y):
HybridSPE®-PLus
Wybierz wielkość
19 840,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
19 840,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
4625-PLus Płytka 96-dołkowa, volume 2 mL, pk of 20 ea
opis
96-well Plate
Poziom jakości
linia produktu
HybridSPE®
skład
bed wt., 50 mg
opakowanie
pk of 20 ea
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
2 mL
grupa aktywna macierzy
zirconia-based phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Our HybridSPE-PLus products offer the same time-proven chemistry of our traditional HybridSPE-Phospholipid products coupled with manufacturing enhancements that stem from years of production experience. These manufacturing enhancements have allowed us to increase flow consistency and reduce sample hold up volumes, further improving analyte recoveries and assay reproducibility. We invite customers to take advantage of the newest technology; HybridSPE-PLus.
Zastosowanie
- Opracowanie wysokoprzepustowej metody analitycznej dla środków przeciwdrobnoustrojowych w ściekach przy użyciu zautomatyzowanego systemu pipetowania i ekstrakcji do fazy stałej: Badanie to podkreśla wykorzystanie 96-dołkowych płytek 4625-PLus do testowania analitów środowiskowych w ściekach. Metoda ta obejmuje wysokowydajne przygotowanie próbek i ekstrakcję do fazy stałej w celu wydajnego przetwarzania dużych objętości próbek, co okazuje się niezbędne do monitorowania zanieczyszczeń farmaceutycznych i zapewnienia bezpieczeństwa środowiska (Azuma et al., 2024).
- Wysokowydajna ekstrakcja DNA i opłacalne zminiaturyzowane przygotowanie metagenomu i biblioteki amplikonów próbek gleby do sekwencjonowania DNA: Badania te wykorzystują 96-dołkowe płytki 4625-PLus w celu usprawnienia przygotowania bibliotek próbek gleby do sekwencjonowania o wysokiej przepustowości. Metoda kładzie nacisk na efektywność kosztową i szybkie przetwarzanie, odpowiednie do szeroko zakrojonych badań środowiskowych i biologicznych, odzwierciedlając wszechstronność płytki w przygotowywaniu próbek (Jensen et al., 2024).
- Bezrozpuszczalnikowa, równoległa ekstrakcja za pomocą sztucznej membrany cieczowej do wykrywania narkotyków w próbkach osocza za pomocą LC-MS/MS: 96-dołkowa płytka 4625-PLus jest wykorzystywana do innowacyjnego oczyszczania próbek LC-MS/MS w celu wykrywania narkotyków w osoczu. Aplikacja ta podkreśla zdolność płytki do zwiększania wydajności analitycznej w toksykologii sądowej i klinicznej poprzez zapewnienie solidnej, powtarzalnej metody testowania narkotyków (Fabris et al., 2024).
- Wysokowydajne sekwencjonowanie próbek owadów z nieoptymalnym zachowaniem DNA przy użyciu praktycznej, opartej na płytkach, kompatybilnej z transpozazą Tn5 firmy Illumina metody przygotowania biblioteki: W tym badaniu 96-dołkowe płytki 4625-PLus ułatwiają wysokowydajną ekstrakcję DNA i sekwencjonowanie próbek owadów. Podkreśla to kluczową rolę płytek w badaniach genomicznych, szczególnie w badaniach bioróżnorodności i biologii konserwatorskiej, gdzie wymagana jest szybka i wydajna analiza DNA (Cobb et al., 2024).
- Jednoczesne oznaczanie dwunastu neonikotynoidów i sześciu metabolitów w ludzkim moczu z rozcieńczeniem izotopowym UPLC-Q-Orbitrap HRMS: Publikacja szczegółowo opisuje wykorzystanie 96-dołkowych płytek 4625-PLus w zaawansowanym układzie chromatograficznym do ilościowej analizy pestycydów w próbkach biologicznych. Metoda ta wykazuje skuteczność płytek w badaniach środowiskowych i zdrowotnych, zapewniając precyzyjny pomiar i monitorowanie niebezpiecznych substancji (Zhang et al., 2024).
Cechy i korzyści
- Simple 2-3 step standard methodology analogous to traditional protein precipitation provides simultaneous removal of both proteins and phospholipids
- Unique Lewis acid/base retention mechanism effectively removes phospholipids from both hydrophilic and hydrophobic analytes of interest (unlike competitive chemistries) eliminating phospholipid-induced ion suppression
- Highly reproducible, consistent product performance
- Provides cleaner samples for longer column life and less instrument downtime
- Available in 96-well and 1 mL cartridge dimensions
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
W tym artykule podkreślono wpływ efektów matrycy próbki na odpowiedź LC/MS i omówiono dwa nowe podejścia do ich zmniejszenia.
This article highlights the impact that sample matrix effects can have on LC/MS response and discusses two novel approaches to reduce it.
Protokoły
Immunoassay-based methods for digitoxin or digoxin exist, but are time consuming, labor intensive, and not selective due to similarities in their chemical structures.