Kluczowe dokumenty
40-50030
Millipore
MAGPIX® Drive Fluid PLUS 4PK
Synonim(y):
Drive Fluid, Luminex, MAGPIX Drive Fluid PLUS 4PK, MPXDF4PK, magpix
About This Item
Kod UNSPSC:
41116010
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 4 pack, 700 mL each
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
metody
multiplexing: suitable
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
N/A
Zastosowanie
N/A
Informacje prawne
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MAGPIX is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Wskazówki pomagają wybrać odpowiedni test MILLIPLEX®, zapewniając kompatybilność i dostarczając wytycznych dla multipleksowych przepływów pracy.
Need help deciding which multiplex assay fits your research? Before you start multiplexing with MILLIPLEX® multiplex kits, check out these tips for how to decide what the best MILLIPLEX® assay is for your research. Also, learn what materials are required to complete multiplex workflows but not provided with the kits.
The newer xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation contains 3 modes of microbial action to eliminate potential environmental microbial resistance. See how the preparations compare in this performance comparison of the previous xMAP® Sheath Fluid to the new xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation in MILLIPLEX® multiplex assays.