Przejdź do
401905
Kozia anty-ludzka IgM, specyficzny dla łańcucha μ koniugat peroksydazy
liquid, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 mL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
2
1110,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
0.02% thimerosal as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Enzyme Immunoassay (1:10,000)
Immunoelectrophoresis )
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Oczyszczone immunologicznie kozie przeciwciało poliklonalne sprzężone z peroksydazą chrzanową (HRP). Rozpoznaje ludzki łańcuch µ IgM.
Ten kozi anty-ludzki IgM, specyficzny dla µ-łańcucha koniugat peroksydazy jest zatwierdzony do stosowania w enzymatycznym teście immunologicznym, immunoelektroforezie do wykrywania ludzkich IgM, specyficznych dla µ-łańcucha.
Application
Test immunoenzymatyczny (1:10 000)
Immunoelektroforeza (patrz komentarze)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 10 mM PBS, 0,5 mM EDTA, 10% mannozy, 2% sacharozy, 1% BSA, pH 8,0.
Other Notes
Monospecyficzny dla ludzkiego łańcucha IgM µ, jak określono za pomocą immunoelektroforezy (IEP) wobec normalnej ludzkiej surowicy. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Aby zachować zgodność z zakazem sprzedaży produktów z dodatkiem rtęci wymaganym przez The Interstate Mercury Education and Reduction Clearinghouse (IMERC), sprzedaż tego produktu jest zabroniona w następujących stanach USA: Rhode Island i Connecticut.
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
401445401135401393
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
isotype
IgG
isotype
IgG
isotype
IgG
isotype
IgG
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
André Santa Cruz et al.
Nature communications, 14(1), 1772-1772 (2023-03-31)
Several millions of individuals are estimated to develop post-acute sequelae SARS-CoV-2 condition (PASC) that persists for months after infection. Here we evaluate the immune response in convalescent individuals with PASC compared to convalescent asymptomatic and uninfected participants, six months following
Francisco J Martinez et al.
NPJ vaccines, 9(1), 10-10 (2024-01-07)
The receptor-binding domain, region II, of the Plasmodium vivax Duffy binding protein (PvDBPII) binds the Duffy antigen on the reticulocyte surface to mediate invasion. A heterologous vaccine challenge trial recently showed that a delayed dosing regimen with recombinant PvDBPII SalI
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
401905-2ML07790788050016