Przejdź do
401135
Kozia anty-ludzka IgA, specyficzny dla łańcucha α koniugat peroksydazy
liquid, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 mL
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
1
1060,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
0.02% thimerosal as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(ELISA (1:10,000 for direct ELISA))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Oczyszczone immunologicznie kozie przeciwciało poliklonalne sprzężone z peroksydazą chrzanową. Rozpoznaje ludzką IgA, łańcuch α.
Ten kozi anty-ludzki IgA, specyficzny dla łańcucha α koniugat peroksydazy jest zatwierdzony do stosowania w ELISA do wykrywania ludzkiej IgA, specyficznej dla łańcucha α.
Immunogen
Człowiek
Application
ELISA (1:10 000 dla bezpośredniego testu ELISA)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 10 mM PBS, 500 µM EDTA, 10% mannozy, 2% sacharozy, 1% BSA, pH 8,0.
Other Notes
Monospecyficzne dla ludzkiej immunoglobuliny A, łańcuch α przeciwko normalnej ludzkiej surowicy mierzonej testem ELISA. Każda partia przeciwciała jest testowana metodą ELISA, ale ma zastosowanie do każdego testu immunologicznego wymagającego przeciwciała drugorzędowego sprzężonego z peroksydazą. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Aby zachować zgodność z zakazem sprzedaży produktów z dodatkiem rtęci wymaganym przez The Interstate Mercury Education and Reduction Clearinghouse (IMERC), sprzedaż tego produktu jest zabroniona w następujących stanach USA: Rhode Island i Connecticut.
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
401393401445401905
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
species reactivity
human
species reactivity
rabbit
species reactivity
human
species reactivity
human
isotype
IgG
isotype
IgG
isotype
IgG
isotype
IgG
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaoqi Yang et al.
STAR protocols, 3(1), 101203-101203 (2022-03-15)
Antibodies in milk obtained from those previously SARS-CoV-2-infected or vaccinated against COVID-19 may provide passive immunity to the breastfed infant. Few assays have been established to measure antibodies in human milk, despite the public health importance of this topic. In
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
401135-2ML04055977188875