Merck
401445
Kozie anty-ludzkie IgG, specyficzny dla łańcucha γ koniugat peroksydazy
liquid, Calbiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
0.02% thimerosal as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Enzyme Immunoassay (1:10,000)
Immunoelectrophoresis )
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Oczyszczone immunologicznie kozie przeciwciało poliklonalne sprzężone z peroksydazą chrzanową. Rozpoznaje ludzki łańcuch γ IgG.
Ten kozi anty-ludzki IgG, specyficzny dla łańcucha γ koniugat peroksydazy jest zatwierdzony do stosowania w enzymatycznym teście immunologicznym, immunoelektroforezie do wykrywania ludzkich IgG, specyficznych dla łańcucha γ.
Immunogen
Człowiek
Application
Test immunoenzymatyczny (1:10 000)
Immunoelektroforeza (patrz komentarze)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 10 mM PBS, 0,5 mM EDTA, 10% mannozy, 2% sacharozy, 1% BSA, pH 7,6.
Other Notes
Monospecyficzny dla ludzkiego łańcucha γ IgG, jak określono za pomocą immunoelektroforezy wobec normalnej ludzkiej surowicy. O-fenylenodiamina, 1 mg/ml w buforze cytrynianowym, pH 4,5, 0,1% nadtlenku mocznika w temperaturze 25°C, została użyta jako substrat do testowania reaktywności immunoenzymu. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Aby zachować zgodność z zakazem sprzedaży produktów z dodatkiem rtęci wymaganym przez The Interstate Mercury Education and Reduction Clearinghouse (IMERC), sprzedaż tego produktu jest zabroniona w następujących stanach USA: Rhode Island i Connecticut.
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ruth Tamara Valencia-Portillo et al.
PloS one, 19(6), e0304268-e0304268 (2024-06-05)
American tegumentary leishmaniasis (ATL) diagnosis is an open question, and the search for a solution is urgent. The available tests that detect the etiological agent of the infection are specific for ATL diagnosis. However, they present disadvantages, such as low
Manoj Banjara et al.
PloS one, 12(7), e0181409-e0181409 (2017-07-27)
Antibodies against brain proteins were identified in the plasma of cancer patients and are defined to cause paraneoplastic neurological syndromes. The profiles of brain-directed antibodies in non-small cell lung cancer (NSCLC) are largely unknown. Here, for the first time, we
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
401445-2ML07790788058388