Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
description
RTECS - NI3325000
Merck USA index - 14, 4912
Quality Level
assay
≥99% (1H-NMR)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
pKa (20 °C)
7.0
solubility
water: 100 mg/mL
cation traces
heavy metals: <1 ppm
application(s)
advanced drug delivery
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[nH]1cncc1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Prediction of adsorption performance of ZIF-67 for malachite green based on artificial neural network using L-BFGS algorithm.: Utilizing imidazole-based frameworks, specifically ZIF-67, this study showcases the effectiveness of imidazole structures in adsorbing and removing industrial dyes from water, highlighting environmental applications of imidazole in water treatment processes (Xiong C et al., 2024).
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (1H-NMR) | assay 99% | assay ≥99% (titration) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form solid | form powder | form crystalline powder | form - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. 2-30°C |
| solubility water: 100 mg/mL | solubility - | solubility water: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility - |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition dry at room temperature | storage condition - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
293.0 °F - closed cup
flash_point_c
145 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 220442-1G | 04061838776419 |
| 220442-5G | 04061837392481 |
| 4015BCI-1KG | 04053252041723 |
| 4015-100GM | 04055977211658 |
| 4015-25GM | 04055977211672 |