Przejdź do
401478
Nieaktywny peptyd kontrolny kinazy IκB, przepuszczalny dla komórek
An inactive control for IκB Kinase Inhibitor Peptide.
Synonim(y):
Ac- AAVALLPAVLLALLAPDDRHD AGLD AMKDE-NH₂
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C138H229N37O43S
Masa cząsteczkowa:
3126.58
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
1270,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
off-white to white
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Nieaktywna kontrola peptydu inhibitora kinazy IkB (nr kat. 401477). 14-aminokwasowy peptyd odpowiadający zmutowanej sekwencji rozpoznawania IkB (Ser32 → Ala i Ser36 → Ala), połączony z hydrofobowym regionem peptydu sygnałowego czynnika wzrostu fibroblastów w celu ułatwienia dostarczania do komórek. Nie ma żadnego wpływu hamującego na indukowaną przez LPS degradację IκB przez kinazy IκB (IKK) w komórkach RAW 264.7 w stężeniu 50 µg/ml.
Nieaktywna kontrola peptydu inhibitora kinazy IκB (nr kat. 401477). 14-aminokwasowy peptyd odpowiadający zmutowanej sekwencji rozpoznawania IκB (Ser32→Ala i Ser36→Ala) połączony z hydrofobowym regionem peptydu sygnałowego czynnika wzrostu fibroblastów w celu ułatwienia dostarczania do komórek. Nie ma żadnego hamującego wpływu na indukowaną przez LPS degradację IκB przez kinazy IκB (IKK) w komórkach RAW 264.7 w stężeniu 50 µg/ml.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Nieaktywna kontrola peptydu inhibitora kinazy IκB
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Ac-Ala-Ala-Val-Ala-Leu-Leu-Pro-Ala-Val-Leu-Leu-Leu-Ala-Pro-Asp-Asp-Arg-His-Asp-Ala-Gly-Leu-Asp-Ala-Met-Lys-Asp-Glu-NH₂
Swaroop, N., et al. 2001. Pharm. Res.18, 1631.
Traenckner, E.B., et al. 1995. EMBO J.14, 2876.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
401477328005481486
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
form
lyophilized
form
lyophilized solid
form
lyophilized
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
401478-1MG04055977211931