Przejdź do
481486
NF-κB SN50M, przepuszczalny dla komórek nieaktywny peptyd kontrolny
An inactive control for SN50 peptide.
Synonim(y):
(AAVALLPAVLLALLAPVQRNGQKLMP)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C123H215N33O30S
Masa cząsteczkowa:
2668.29
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
lyophilized
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
1070,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
solubility
water: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Nieaktywna kontrola peptydu SN50 (nr kat. 481480). Odpowiada sekwencji peptydu SN50 z substytucjami Asn dla Lys363 i Gly dla Arg364 w regionie NLS. W mysich komórkach śródbłonka LE-II indukowanych przez LPS peptyd ten nie miał mierzalnego wpływu na translokację NF-κB przy 18 µM.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
nieaktywna kontrola dla peptydu SN50
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Packaging
Tak
Physical form
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C. Unikać cykli zamrażania i rozmrażania roztworów.
Other Notes
H-Ala-Ala-Val-Ala-Leu-Leu-Pro-Ala-Val-Leu-Leu-Leu-Ala-Pro-Val-Gln-Arg-Asn-Gly-Gln-Lys-Leu-Met-Pro-OH
Lin, Y.-Z., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 14255.
Legal Information
Sprzedawane na licencji patentów U.S. 5,807,746 i 6,043,339 wyłącznie do użytku badawczego. Licencje na komercyjną produkcję, komercyjne wykorzystanie, diagnostykę lub terapię można uzyskać kontaktując się z Vanderbilt University, Nashville, Tennessee.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
481480401478480026
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c