Przejdź do
393206
Anty-HNE fluorofor króliczy pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Fluorofor anty-Nα-acetylolizyna-4-hydroksy-2-nonenalowy, Fluorofor anty-N α-acetylosine-4-hydroxy-2-nonenalowy
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
16
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
diluted serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA (1:500-1:1000)
Immunoblotting (1:1000-1:5000)
Immunohistochemistry (1:100-1:500))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Anty-HNE Fluorophore, króliczy poliklonalny, rozpoznaje chromofor pochodzący z HNE w stosunku 2:1 lizyna-HNE-fluorofor. Jest zatwierdzony do stosowania w testach ELISA, Western blot i immunohistochemii.
Królicze przeciwciało poliklonalne dostarczane w postaci rozcieńczonej surowicy. Rozpoznaje chromofor pochodzący z HNE fluoroforu lizyna-HNE 2:1.
Rozpoznaje chromofor pochodzący z HNE w stosunku 2:1 lizyna-HNE-fluorofor.
Immunogen
fluorofor 2:1 Nα-acetylolizyna-HNE, sprzężony z KLH
Application
ELISA (1:500-1:1000)
Immunoblotting (1:1000-1:5000)
Immunohistochemia (1:100-1:500)
Physical form
Surowica rozcieńczona glicerolem w stosunku 1:1.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Other Notes
Tsai, L., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 7975.
Ze względu na niewielki rozmiar epitopu, całonocna inkubacja z przeciwciałem znacznie zwiększa czułość immunoblottingu. Określono za pomocą konkurencyjnego testu ELISA i immunoblottingu, aby rozpoznać strukturę chromoforową fluoroforu pochodzącego z reakcji 4-HNE z aminami pierwszorzędowymi. Nie rozpoznaje adduktów Michaela 1:1 cysteina-, 1:1 histydyna- lub 1:1 lizyna-HNE. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
407299DR1095ST1027
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
diluted serum
antibody form
diluted serum
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Erik P Rader et al.
Rejuvenation research, 20(2), 93-102 (2016-07-06)
Exercise is the most accessible, efficacious, and multifactorial intervention to improve health and treat chronic disease. High-intensity resistance exercise, in particular, also maximizes skeletal muscle size and strength-outcomes crucial at advanced age. However, such training is capable of inducing muscle
Ernst-Bernhard Kayser et al.
PloS one, 11(1), e0148219-e0148219 (2016-01-30)
Lack of NDUFS4, a subunit of mitochondrial complex I (NADH:ubiquinone oxidoreductase), causes Leigh syndrome (LS), a progressive encephalomyopathy. Knocking out Ndufs4, either systemically or in brain only, elicits LS in mice. In patients as well as in KO mice distinct
Mara Laslo et al.
Age (Dordrecht, Netherlands), 35(4), 1117-1132 (2012-05-29)
Superoxide dismutase 1 (SOD1), a critical enzyme against oxidative stress, is implicated in aging and degenerative diseases. We previously showed that a nutraceutical containing freeze-dried açai pulp promotes survival of flies fed a high-fat diet or sod1 knockdown flies fed
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
393206-100UL04055977212488