Przejdź do
DR1095
Anty-E2F2 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Czynnik transkrypcyjny anty-E2F 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2020,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
Citations:
-
2020,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1-5 µg/mL)
Immunocytochemistry (1:1200))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... E2F2(1870)
General description
Anty-E2F2, króliczy poliklonalny, rozpoznaje białko E2F2 o masie ~40-45 kDa w komórkach HeLa i nerkach myszy. Jest zatwierdzony do stosowania w Western blotting i immunocytochemii.
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne. Rozpoznaje białko E2F2 o masie ~40-45 kDa.
Rozpoznaje białko E2F2 o masie ~40-45 kDa w komórkach HeLa i tkance nerek myszy.
Immunogen
Człowiek
Ludzki E2F2 o pełnej długości (aa 1-437)
Application
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemia (1:1200)
Physical form
W PBS, pH 7,2.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola negatywna
Komórki 293T
Kontrola pozytywna
Tkanka nerki myszy, komórki HeLa
Other Notes
Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E1532AV31638SAB4500686
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... E2F2(1870)
Gene Information
human ... E2F6(1876)
Gene Information
human ... ELF2(1998)
Gene Information
human ... E2F6(1876)
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
bovine, rat, horse, rabbit, human, guinea pig, mouse, dog
species reactivity
mouse, rat, human
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c