Przejdź do
407299
Anty-β-Interferon króliczy pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-FN-β
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 kU
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
-
2010,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
diluted serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Neutralization Studies )
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IFNB1(3456)
General description
Królicze przeciwciało poliklonalne dostarczane w postaci rozcieńczonej surowicy. Rozpoznaje białko β-interferonu o masie ~20 kDa.
Rozpoznaje białko IFN-β o masie około 20 kDa. Uwaga: 1 KU = 1000 jednostek neutralizacji.
To królicze pAb anty-β-interferonu jest zatwierdzone do stosowania w badaniach neutralizacji w celu wykrywania β-interferonu.
Immunogen
Człowiek
rekombinowany ludzki interferon β
Application
Badania neutralizacji (patrz odniesienia do aplikacji)
Biochem/physiol Actions
≥1 x 10⁵ jednostek neutralizujących/ml
Physical form
Surowica rozcieńczona w PBS.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Other Notes
Familletti, P.C., et al. 1981. Methods Enzymol.78, 387.
Rubinstein, S., et al. 1981. J. Virol. 37, 755.
Nie rozpoznaje interferonu α ani interferonu γ metodą immunoblottingu. Skutecznie neutralizuje ludzki interferon β (patrz odniesienia do aplikacji). Jedna jednostka neutralizacji to ilość rozcieńczonej surowicy wymagana do zneutralizowania 1 jednostki ludzkiego interferonu β. Jedna jednostka KU = 1000 jednostek neutralizacji. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB1431407290PC711
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
diluted serum
antibody form
serum
antibody form
purified antibody
antibody form
serum
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
Drosophila, hamster, rat, human, monkey, mouse
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
MMHA-2, monoclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c