Przejdź do
382190
Inhibitor metylotransferazy lizyny histonowej
The Histone Lysine Methyltransferase Inhibitor, also referenced under CAS 935693-62-2, controls the biological activity of Histone Lysine Methyltransferase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonim(y):
2-(heksahydro-4-metylo-1H-1,4-diazepin-1-ylo)-6,7-dimetoksy-N-(1-(fenylometylo)-4-piperydynylo)-4-chinazolinamina, BIX-01294, inhibitor HMTazy, inhibitor EHMT2/G9a I, Inhibitor EHMT2/G9a I, inhibitor HMTazy, 2-(heksahydro-4-metylo-1H-1,4-diazepin-1-ylo)-6,7-dimetoksy-N-(1-(fenylometylo)-4-piperydynylo)-4-chinazolamina, BIX-01294
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
706,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H38N6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
490.64
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
706,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N2(CCC(CC2)Nc3nc(nc5c3cc(c(c5)OC)OC)N4CCN(CCC4)C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C28H38N6O2/c1-32-12-7-13-34(17-16-32)28-30-24-19-26(36-3)25(35-2)18-23(24)27(31-28)29-22-10-14-33(15-11-22)20-21-8-5-4-6-9-21/h4-6,8-9,18-19,22H,7,10-17,20H2,1-3H3,(H,29,30,31)
InChI key
OSXFATOLZGZLSK-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek inhibitor metylotransferazy histonów (HMT) na bazie diazepinylo-chinazolinaminy, nie-SAM (S-adenozylometionina), który selektywnie zakłóca katalizowaną przez G9a modyfikację H3K9me2 (dimetylacja histonu H3 Lys9) (IC50 = 1,7 µM) w sposób odwracalny. Hamuje katalizowaną przez GLP modyfikację H3K9me3 tylko w znacznie wyższych stężeniach (IC50 = 38 µM) i wykazuje niewielką aktywność przeciwko metylacji H3 katalizowanej przez inne HMTazy (PRMT1, SET7/9, ESET, SUV39H1). Wykazano, że skutecznie synergizuje z Oct3/4i Klf4w indukowaniu przeprogramowania pierwotnych mysich płodowych komórek NPC (Neural Progenitor Cells) w komórki iPS (indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste) bez dodatkowej transdukcji wirusowej Sox2 i c-Myc.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Shi, Y., et al. 2008. Cell Stem Cell2, 525.
Kubicek, S., et al. 2007. Mol. Cell25, 473.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
382110476496382192
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c