Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 858,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C79H105N21O13S
Masa cząsteczkowa:
1588.88
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
water: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Peptyd, który selektywnie hamuje aktywację Gq przezM1-muskarynowe receptory cholinergiczne. Hamuje również aktywację przez receptor cholecystokininy w acini trzustki przy 10 µM. Blokuje czynnik indukujący syntezę stymulowany angiotensyną II i fosforylację tyrozyny STAT3.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Hamuje aktywację Gq przez M1-muskarynowe receptory cholinergiczne.
Hamuje aktywację Gq przez M1-muskarynowe receptory cholinergiczne.
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Other Notes
H-Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-D-Trp-Phe-D-Trp-D-Trp-Met-NH₂
Hunt, R.A., et al. 1999. Hypertension34, 603.
Tsunoda Y., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 211, 648.
Mukai, H., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 16237.
Tsunoda Y., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 211, 648.
Mukai, H., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 16237.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized solid | form solid | form lyophilized solid | form lyophilized |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 25 mg/mL | solubility DMSO: 45 mg/mL, ethanol: 45 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility water: 1 mg/mL, 5% acetic acid: 5 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 371780-1MG | 04055977213409 |