Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1360,00 zł
Nazwa produktu
TNF-α Antagonist, The TNF-α Antagonist controls the biological activity of TNF-α.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
solubility
water: 1 mg/mL, 5% acetic acid: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized | form powder | form - | form buffered aqueous solution |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay >98% (SDS-PAGE and HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic) | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition - | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 654255-1MG | 04055977184624 |