Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2030,00 zł
Nazwa produktu
GW1929, A potent, tyrosine-based peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) agonist (EC50 = 13 nM for murine receptor and 6.2 nM for human receptor in cell-based transactivation assays).
Quality Segment
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](Cc3ccc(cc3)OCCN(C)c4ncccc4)C(=O)O)c1c(cccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C30H29N3O4/c1-33(28-13-7-8-18-31-28)19-20-37-24-16-14-22(15-17-24)21-27(30(35)36)32-26-12-6-5-11-25(26)29(34)23-9-3-2-4-10-23/h2-18,27,32H,19-21H2,1H3,(H,35,36)/t27-/m0/s1
InChI key
QTQMRBZOBKYXCG-MHZLTWQESA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Agonista receptora γ aktywowanego proliferatorami peroksysomów (PPARγ)
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Willson, T.M., et al. 2000. J. Med. Chem.43, 527.
Brown, K.K., et al. 1999. Diabetes48, 1415.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystalline solid | form solid | form solid | form powder |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 40 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 370695-1MG | 04055977191752 |