Przejdź do
369080
Guanidine Hydrochloride, Molecular Biology Grade
Powerful protein denaturant.
Synonim(y):
Guanidinium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
Prześlij zapytanie
1 kg
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH5N3 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
59.07 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.25
MDL number:
Prześlij zapytanie
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 4562
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
ethanol: soluble, water: soluble
absorption
≤0.01 at 280 nm, ≤0.05 at 260 nm, ≤0.15 at 230 nm
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].NC(=N)N.[H+]
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
General description
Powerful protein denaturant widely used in the purification of proteins and nucleic acids (absorbance: ≤0.05 at 260 nm; ≤0.01 at 280 nm); ≤0.l5 at 230 nm).
Powerful protein denaturant.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful (C)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G450550933G3272
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
Quality Level
100
Quality Level
200, 400
Quality Level
200
Quality Level
400
form
solid
form
crystalline powder
form
powder or crystals
form
crystalline powder
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
(Tightly closed. Dry. )
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
solubility
ethanol: soluble, water: soluble
solubility
H2O: 6 M
solubility
H2O: 6 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 6 M, clear, colorless
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
369080-100GM04055977192308
369080-1KG07790788049676